3-Iodo-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Iodo-6-nitroindazole
I1004-1G I1004-5G
TCIAI1004-1GEA 1025 NOK
TCIAI1004-1G TCIAI1004-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole ≥98.0% (by GC)
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄IN₃O₂
MW: 289,0300 g/mol
MDL nummer: MFCD07781652
CAS-nummer: 70315-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d66e9926b156afe50af31b7b3ee4e2b66ded75a7&vid=d66e9926b156afe50af31b7b3ee4e2b66ded75a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %