4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
I1018-1G
I1018-5G
TCIAI1018-1GEA
435
NOK
TCIAI1018-1G
TCIAI1018-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₃IN MW: 297,02 g/mol |
MDL nummer:
MFCD08458091 CAS-nummer: 101066-87-9 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 50.0 to 55.0 deg-C |