4-Iodo-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I1029-1G I1029-5G
TCIAI1029-1GEA 340 NOK
TCIAI1029-1G TCIAI1029-5G
4-Iodo-2-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
4-Iodo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,02 g/mol
MDL nummer: MFCD06808526
CAS-nummer: 20691-72-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C