1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Isopropylsulphonyl)aniline, 2-Aminophenyl Isopropyl sulphone
I1033-1G I1033-5G
TCIAI1033-1GEA 365 NOK
TCIAI1033-1G TCIAI1033-5G
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene
Formel: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,2700 g/mol
MDL nummer: MFCD08445603
CAS-nummer: 76697-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644727ebe95f5281164cd08c255fc66b11cb2c10&vid=644727ebe95f5281164cd08c255fc66b11cb2c10&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C