Sisomicin sulphate Salt ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
I1049-1G I1049-250MG
TCIAI1049-1GEA 1550 NOK
TCIAI1049-1G TCIAI1049-250MG
Sisomicin sulphate Salt ≥98.0% (by HPLC)
Sisomicin sulphate Salt
Formel: (C₁₉H₃₇N₅O₇)₂·5H₂SO₄
MW: 1385,4 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00058308
CAS-nummer: 53179-09-2
EINECS: 258-414-4
Merck Indeks: 14,08550
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +98.0 to +104.0 deg (C=1, H2O)
Drying loss max. 5.0 %