1-Isoquinolinol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Isocarbostyril, 1-Hydroxyisoquinoline
I1054-1G I1054-5G
TCIAI1054-1GEA 595 NOK
TCIAI1054-1G TCIAI1054-5G
1-Isoquinolinol ≥98.0% (by GC)
1-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00006899
CAS-nummer: 491-30-5
EINECS: 207-732-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C