(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
I1058-1G I1058-5G
TCIAI1058-1GEA 555 NOK
TCIAI1058-1G TCIAI1058-5G
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥95.0% (by GC)
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₆IN
MW: 243,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00060306
CAS-nummer: 51628-12-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C