2-Metylpropen ∼6% in toluene
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I1082-100ML I1082-500ML
TCIAI1082-100MLEA 340 NOK
TCIAI1082-100ML TCIAI1082-500ML
2-Metylpropen ∼6% in toluene
2-Metylpropen
Formel: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 6.0 to 7.0 w/w%