2-Metylpropen ∼9% in hexane
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I1083-100ML I1083-500ML
TCIAI1083-100MLEA 340 NOK
TCIAI1083-100ML TCIAI1083-500ML
2-Metylpropen ∼9% in hexane
2-Metylpropen
Formel: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 9.0 to 11.0 w/w%