(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
I1089-250MG I1089-1G
TCIAI1089-250MGEA 875 NOK
TCIAI1089-250MG TCIAI1089-1G
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline) ≥98.0% (by GC)
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-isopropyl-2-oxazoline)
Formel: C₁₅H₂₆N₂O₂
MDL nummer: MFCD28038687
CAS-nummer: 150529-94-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%