IWP-2 ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(6-Methylbenzo[d]thiazol-2-yl)-2-[(4-oxo-3-phenyl-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]acetamide, N-(6-Methylbenzo[d]thiazol-2-yl)-2-((4-oxo-3-phenyl-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetamide
I1097-10MG I1097-50MG
TCIAI1097-10MGEA 1625 NOK
TCIAI1097-10MG TCIAI1097-50MG
IWP-2 ≥96.0% (by HPLC)
IWP-2
Formel: C₂₂H₁₈N₄O₂S₃
MW: 466,6 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12912418
CAS-nummer: 686770-61-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.40 to 12.60 %