(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
I1106-25G I1106-5G
TCIAI1106-25GEA 5725 NOK
TCIAI1106-25G TCIAI1106-5G
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
(3-Iodopropyl)trimethoxysilane
Formel: IH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 290,17 g/mol
Kokepunkt: 80°C
Flash punkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00054838
CAS-nummer: 14867-28-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %