ID-8 ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(4-Methoxyphenyl)-2-methyl-3-nitro-1H-indol-6-ol
I1108-10MG I1108-50MG
TCIAI1108-10MGEA 1525 NOK
TCIAI1108-10MG TCIAI1108-50MG
ID-8 ≥98.0% (by GC)
ID-8
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₄
MW: 298,30 g/mol
Smeltepunkt: 266°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00593367
CAS-nummer: 147591-46-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %