Janus green B
Leverandør: TCI
J0002-25G J0002-5G
TCIAJ0002-25GEA 1475 NOK
TCIAJ0002-25G TCIAJ0002-5G
Janus green B
Janus green B
Formel: C₃₀H₃₁ClN₆
MW: 511,07 g/mol
MDL nummer: MFCD00011758
CAS-nummer: 2869-83-2
EINECS: 220-695-6
Merck Indeks: 14,05255
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 651.0 to 666.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (EtOH (50%), 651.0 to 666.0 nm)