Ketanserin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 3-(2-(4-(4-Fluorobenzoyl)piperidin-1-yl)ethyl)quinazoline-2,4(1H,3H)-dione
K0051-200MG K0051-1G
TCIAK0051-200MGEA 485 NOK
TCIAK0051-200MG TCIAK0051-1G
Ketanserin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ketanserin
Formel: C₂₂H₂₂FN₃O₃
MW: 395,43 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00083392
CAS-nummer: 74050-98-9
EINECS: 277-680-2
Merck Indeks: 14,05296
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 231.0 to 235.0 deg-C