Isopropyl linoleate >60.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Linoleic Acid Isopropyl Ester
L0139-25ML L0139-500ML
TCIAL0139-25MLEA 220 NOK
TCIAL0139-25ML TCIAL0139-500ML
Isopropyl linoleate >60.0% (by GC)
Isopropyl linoleate
Formel: C₂₁H₃₈O₂
MW: 322,53 g/mol
Kokepunkt: 179°C
Flash punkt: 191°C
MDL nummer: MFCD00053809
CAS-nummer: 22882-95-7
EINECS: 245-289-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %