Linoleic anhydride ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: cis,cis-9,12-Octadecadienoic Anhydride
L0145-1G L0145-5G
TCIAL0145-1GEA 1125 NOK
TCIAL0145-1G TCIAL0145-5G
Linoleic anhydride ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Linoleic anhydride
Formel: C₃₆H₆₂O₃
MW: 542,89 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010456
CAS-nummer: 24909-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb54c0b3d4190ca1b5d291743145b3550f628f6&vid=afb54c0b3d4190ca1b5d291743145b3550f628f6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %