Lantan(III)oksid
Leverandør: TCI
Warning
L0235-25G L0235-500G
TCIAL0235-25GEA 220 NOK
TCIAL0235-25G TCIAL0235-500G
Lantan(III)oksid
Lantan(III)oksid
Formel: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
MDL nummer: MFCD00011071
CAS-nummer: 1312-81-8
Merck Indeks: 14,05363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&vid=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Subtracting method) min. 99.9 %