Lornoxicam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
L0239-1G L0239-5G
TCIAL0239-1GEA 890 NOK
TCIAL0239-1G TCIAL0239-5G
Lornoxicam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Lornoxicam
Formel: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
MW: 371,81 g/mol
Smeltepunkt: 230°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00866163
CAS-nummer: 70374-39-9
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,05582
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %