Bly(II)klorid for perovskite precursor
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Lead dichloride
L0292-25G L0292-1G L0292-5G
TCIAL0292-25GEA 2425 NOK
TCIAL0292-25G TCIAL0292-1G TCIAL0292-5G
Bly(II)klorid for perovskite precursor
Bly(II)klorid
Formel: Cl₂Pb
MW: 278,11 g/mol
Kokepunkt: 951°C
Smeltepunkt: 501°C
MDL nummer: MFCD00011157
CAS-nummer: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
FN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,05404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&vid=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline