Isobutyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methyl-1-propanethiol
M0404-25ML M0404-500ML
TCIAM0404-25MLEA 310 NOK
TCIAM0404-25ML TCIAM0404-500ML
Isobutyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Isobutyl mercaptan
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,18 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Flash punkt: -10°C
MDL nummer: MFCD00004882
CAS-nummer: 513-44-0
EINECS: 208-162-6
FN: 2347
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&vid=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %