Dibutyl malonate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M0540-25G M0540-500G
TCIAM0540-25GEA 700 NOK
TCIAM0540-25G TCIAM0540-500G
Dibutyl malonate ≥99.0% (by GC)
Dibutyl malonate
Formel: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Kokepunkt: 251°C
MDL nummer: MFCD00053795
CAS-nummer: 1190-39-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf40f1d477c09fc6ece9466c2c923d225249daff&vid=cf40f1d477c09fc6ece9466c2c923d225249daff&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %