4-Methyl-2-pentanone oxime ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Isopropylacetone Oxime, Isobutyl Methyl Ketoxime
M0642-25ML M0642-500ML
TCIAM0642-25MLEA 915 NOK
TCIAM0642-25ML TCIAM0642-500ML
4-Methyl-2-pentanone oxime ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-2-pentanone oxime
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Flash punkt: 78°C
MDL nummer: MFCD00013933
CAS-nummer: 105-44-2
EINECS: 203-298-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %