4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0652-25ML M0652-500ML
TCIAM0652-25MLEA 220 NOK
TCIAM0652-25ML TCIAM0652-500ML
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone ≥96.0% (by GC)
4-Methoxy-4-methyl-2-pentanone
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kokepunkt: 156°C
Flash punkt: 48°C
MDL nummer: MFCD00043932
CAS-nummer: 107-70-0
EINECS: 203-512-4
FN: 2293
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %