2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
M0722-1G M0722-100MG
TCIAM0722-1GEA 5700 NOK
TCIAM0722-1G TCIAM0722-100MG
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone ≥98.0% (by HPLC)
2-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanone
Formel: C₁₇H₁₄O₃
MDL nummer: MFCD00036834
CAS-nummer: 50632-57-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C