Butyltin hydroksid oksid
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: N-butyltinhydroxideoxide, Butylhydroxyoxostannane
M0744-25G M0744-500G
TCIAM0744-25GEA 245 NOK
TCIAM0744-25G TCIAM0744-500G
Butyltin hydroksid oksid
Butyltin hydroksid oksid
Formel: C₄H₁₀O₂Sn
MW: 208,83 g/mol
MDL nummer: MFCD00013927
CAS-nummer: 2273-43-0
EINECS: 218-880-1
FN: 3146
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Drying loss max. 3.0 %
Ignition residue (as SnO2) 71.0 to 73.6 %