2-Amino-1-methoxybutane ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Methoxy-sec-butylamine
M0746-25ML M0746-500ML
TCIAM0746-25MLEA 220 NOK
TCIAM0746-25ML TCIAM0746-500ML
2-Amino-1-methoxybutane ≥90.0% (by GC)
2-Amino-1-methoxybutane
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00047920
CAS-nummer: 63448-63-5
EINECS: 264-149-5
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %