3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
M0770-100ML M0770-25ML M0770-5ML
TCIAM0770-100MLEA 3300 NOK
TCIAM0770-100ML TCIAM0770-25ML TCIAM0770-5ML
3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (by GC)
3-Methyl-2-butenal
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Smeltepunkt: -20°C
Flash punkt: 37°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010291
CAS-nummer: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
FN: 1989
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,08448
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&vid=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %