5-Methylisoxazole ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0813-25ML M0813-5ML
TCIAM0813-25MLEA 1675 NOK
TCIAM0813-25ML TCIAM0813-5ML
5-Methylisoxazole ≥95.0% (by GC)
5-Methylisoxazole
Formel: C₄H₅NO
Kokepunkt: 122°C
MDL nummer: MFCD00003152
CAS-nummer: 5765-44-6
EINECS: 227-289-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&vid=94c300e912fa373be99e5dc9bb50559f48cdf89f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %