ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
M0907-1G M0907-25G M0907-5G
TCIAM0907-1GEA 380 NOK
TCIAM0907-1G TCIAM0907-25G TCIAM0907-5G
ɑ-Methylene-γ-butyrolactone ≥95.0% (by GC) stabilised
alpha-Methylene-gamma-butyrolactone
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Kokepunkt: 90°C
Flash punkt: 90°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005407
CAS-nummer: 547-65-9
EINECS: 208-931-6
Merck Indeks: 14,06062
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %