4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide
M0949-10G M0949-25G
TCIAM0949-10GEA 675 NOK
TCIAM0949-10G TCIAM0949-25G
4-(Methylthio)toluene ≥98.0% (by GC)
4-(Methylthio)toluene
Formel: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Kokepunkt: 94°C
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00008560
CAS-nummer: 623-13-2
EINECS: 210-773-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %