(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0963-1ML M0963-5ML
TCIAM0963-1MLEA 1450 NOK
TCIAM0963-1ML TCIAM0963-5ML
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Kokepunkt: 152°C
MDL nummer: MFCD00135167
CAS-nummer: 42072-39-9
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=784320ed839e3fc9fe8fc7d58fca34bcbf1d1ab5&vid=784320ed839e3fc9fe8fc7d58fca34bcbf1d1ab5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.5 to +8.8 deg (neat)