(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M0964-1ML M0964-5ML
TCIAM0964-1MLEA 1225 NOK
TCIAM0964-1ML TCIAM0964-5ML
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
MW: 116,20 g/mol
Kokepunkt: 126°C
MDL nummer: MFCD00221492
CAS-nummer: 1767-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&vid=95eafca54bdef35ea32bfb4ec73fbcda51ed2acb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (neat)