4-Methoxyphenylacetic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
M0968-25G M0968-500G
TCIAM0968-25GEA 1000 NOK
TCIAM0968-25G TCIAM0968-500G
4-Methoxyphenylacetic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Methoxyphenylacetic anhydride
Formel: C₁₈H₁₈O₅
MW: 314,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00059089
CAS-nummer: 3951-10-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C