4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(4'-Nitrophenyl)anisole, 4-(4'-Methoxyphenyl)nitrobenzene, 4-Methoxy-4'-nitro-1,1'-biphenyl
M0997-1G M0997-100MG
TCIAM0997-1GEA 2750 NOK
TCIAM0997-1G TCIAM0997-100MG
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl ≥98.0% (by GC)
4-Methoxy-4'-nitrobiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
MW: 229,24 g/mol
MDL nummer: MFCD00143334
CAS-nummer: 2143-90-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C