2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
(2-Methylprop-1-en-1-yl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene
M1015-1G
M1015-5G
TCIAM1015-1GEA
1225
NOK
TCIAM1015-1G
TCIAM1015-5G
2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-phenylpropene
Formel:
C₁₀H₁₂ MW: 132,21 g/mol Kokepunkt: 189°C Flash punkt: 59°C |
MDL nummer:
MFCD00008899 CAS-nummer: 768-49-0 EINECS: 212-194-6 FN: 3295 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |