1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(p-Tolyloxy)-2-propanol
M1065-25G M1065-5G
TCIAM1065-25GEA 2600 NOK
TCIAM1065-25G TCIAM1065-5G
1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol ≥90.0% (by GC)
1-(4-Methylphenoxy)-2-propanol
Formel: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Kokepunkt: 130°C
MDL nummer: MFCD00191544
CAS-nummer: 4369-08-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %