2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Mercaptopropionic Acid 2-Ethylhexyl Ester, 2-Ethylhexyl 3-mercaptopropanoate, 2-Octyl 3-Mercaptopropionate, 3-Mercaptopropionic Acid Octyl Ester
M1067-25ML M1067-500ML
TCIAM1067-25MLEA 230 NOK
TCIAM1067-25ML TCIAM1067-500ML
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
2-Ethylhexyl-3-mercaptopropionate
Formel: C₁₁H₂₂O₂S
MW: 218,36 g/mol
Flash punkt: 125°C
MDL nummer: MFCD00087933
CAS-nummer: 50448-95-8
EINECS: 256-589-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %