tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(N-Boc-N-methylamino)pyrrolidine, 3-(N-tert-Butoxycarbonyl-N-methylamino)pyrrolidine
M1096-25G M1096-5G
TCIAM1096-25GEA 9300 NOK
TCIAM1096-25G TCIAM1096-5G
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate ≥96.0% (by GC)
tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Kokepunkt: 96°C
MDL nummer: MFCD00191665
CAS-nummer: 172478-00-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %