Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Ethyl 2-methoxy-6-methylbenzoate, 2-Methoxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester
M1120-25G M1120-5G
TCIAM1120-25GEA 6150 NOK
TCIAM1120-25G TCIAM1120-5G
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-2-methoxy-6-methylbenzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Kokepunkt: 135°C
MDL nummer: MFCD00191666
CAS-nummer: 6520-83-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %