3,7-Dimethyloctane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D1214-1ML D1214-5ML
TCIAD1214-1MLEA 1650 NOK
TCIAD1214-1ML TCIAD1214-5ML
3,7-Dimethyloctane ≥98.0% (by GC)
3,7-Dimethyloctane
Formel: C₁₀H₂₂
Kokepunkt: 160°C
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,7139 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 38°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00048739
CAS-nummer: 15869-93-9
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&vid=987440bf1638556d04f5f9b36032f4fcf18a24e7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %