3-Methylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Methyl-1H-pyrrole
M1144-1G M1144-5G
TCIAM1144-1GEA 2325 NOK
TCIAM1144-1G TCIAM1144-5G
3-Methylpyrrole ≥98.0% (by GC)
3-Methylpyrrole
Formel: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Kokepunkt: 144°C
MDL nummer: MFCD00083419
CAS-nummer: 616-43-3
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %