2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Methylmercapto)-2-thiazoline, 2-(Methylthio)-4,5-dihydrothiazole
M1262-25G M1262-5G
TCIAM1262-25GEA 2775 NOK
TCIAM1262-25G TCIAM1262-5G
2-(Methylthio)-2-thiazoline ≥98.0% (by GC)
2-(Methylthio)-2-thiazoline
Formel: C₄H₇NS₂
MW: 133,23 g/mol
Kokepunkt: 217°C
Flash punkt: 97°C
MDL nummer: MFCD00005312
CAS-nummer: 19975-56-5
EINECS: 243-447-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %