6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Hydroxymethyl-6-methylpyridine, 6-Hydroxymethyl-2-picoline
M1282-25G M1282-5G
TCIAM1282-25GEA 5925 NOK
TCIAM1282-25G TCIAM1282-5G
6-Methyl-2-pyridinemethanol ≥98.0% (by GC)
6-Methyl-2-pyridinemethanol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00023520
CAS-nummer: 1122-71-0
EINECS: 214-358-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %