Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
M1337-25G M1337-250G
TCIAM1337-25GEA 1550 NOK
TCIAM1337-25G TCIAM1337-250G
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥97.0% (by GC)
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Formel: C₄H₁₀S₃
MW: 154,30 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Flash punkt: 90°C
MDL nummer: MFCD00004893
CAS-nummer: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %