Mesityloksid ≥85.0% (by GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Metyl-3-penten-2-on
M1340-25ML M1340-500ML
TCIAM1340-25MLEA 420 NOK
TCIAM1340-25ML TCIAM1340-500ML
Mesityloksid ≥85.0% (by GC) (contains 4-Methyl-4-penten-2-one)
Mesityloksid
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Flash punkt: 25°C
MDL nummer: MFCD00008900
CAS-nummer: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
FN: 1229
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,05908
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %