1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
M1419-25G M1419-5G
TCIAM1419-25GEA 7200 NOK
TCIAM1419-25G TCIAM1419-5G
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1-Methyl-1-(m-tolyl)hydrazine
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136,20 g/mol
MDL nummer: MFCD03844802
CAS-nummer: 72233-91-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %