Isopropyl 3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Mercaptopropionic Acid Isopropyl Ester
M1435-25G M1435-5G
TCIAM1435-25GEA 1400 NOK
TCIAM1435-25G TCIAM1435-5G
Isopropyl 3-mercaptopropionate ≥98.0% (by GC)
Isopropyl 3-mercaptopropionate
Formel: C₆H₁₂O₂S
MW: 148,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00040066
CAS-nummer: 7383-64-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %