3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
M1448-25G M1448-5G
TCIAM1448-25GEA 4300 NOK
TCIAM1448-25G TCIAM1448-5G
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde ≥95.0% (by GC)
3-(Methoxymethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
MDL nummer: MFCD04038425
CAS-nummer: 13709-05-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %