ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Synonymer:
4,5-Dihydro-5-methyl-3-methylene-2(3H)-furanone
Stabilisering:
stabilisert med hydroquinon
M1453-25G
M1453-5G
TCIAM1453-25GEA
4625
NOK
TCIAM1453-25G
TCIAM1453-5G
ɑ-Methylene-γ-valerolactone ≥97.0% (by GC) stabilised
alpha-Methylene-gamma-valerolactone
Formel:
C₆H₈O₂ MW: 112,13 g/mol Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD06797118 CAS-nummer: 62873-16-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |